ATP assay kit
Fournisseur: Abnova
KA1661
ABNOKA1661EA 648 EUR InStock
ABNOKA1661
ATP assay kit
Tests Tests cellulaires
ATP Assay Kit is for the rapid bioluminescent determination of ATP in biological samples.
Information de livraison: Kit contains assay buffer (10 ml), substrate (120 µl), ATP enzyme (120 µl), ATP standard (120 µl).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité