Pyruvate assay kit
Fournisseur: Abnova
KA1674
ABNOKA1674EA 705 EUR InStock
ABNOKA1674
Pyruvate assay kit
Tests Tests cellulaires
Pyruvate Assay Kit is for quantitative colorimetric/fluorimetric pyruvate determination.
  • Detection method: Colorimetric, fluorometric
  • Calibration range: Colorimetric assay: 2 to 500 μM; fluorimetric assay: 0,2 to 50 μM
Information de livraison: The kit includes enzyme mix (10 ml), dye reagent (120 µl) and standard 25 mM pyruvate (400 µl).
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité