Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Serotonin ELISA kit

Fournisseur: Abnova

KA2518
ABNOKA2518EA 791 EUR InStock
ABNOKA2518
Serotonin ELISA kit
Tests Tests ELISA
Serotonin ELISA kit is an ultra-sensitive enzyme immunoassay for the quantitative determination of serotonin.

  • Calibration range: 015 - 2.5 ng/ml
  • Sample volume: 100 µl
  • Detection method: colorimetric
  • Label: HRP-conjugate

Information de livraison: Supplied with acylation plate (96 wells), stabilizer10% solution (4 ml), dilution concentrate 20X (50 ml), wash buffer concentrate 50X (20 ml), enzyme conjugate (12 ml), substrate (12 ml), stop solution (12 ml), adhesive foil (4 slices), serotonin antiserum (3 ml), acylation buffer (4 ml), serotonin microtiter strips 96(8×12)wells.

Attention: For research use only (RUO).


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité