Superoxide dismutase assay kit
KA3782
ABNOKA3782EA 648 EUR InStock
ABNOKA3782
Superoxide dismutase assay kit
Tests Tests enzymatiques
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit is used for the determination of SOD in blood, cells, tissues and other biological samples.
  • Sensitive and accurate
  • Linear detection range of 0,05 to 3 U/ml SOD
  • Convenient and high-throughput
  • Store kit at −20 °C
This homogeneous mix-incubate-measure assay has no wash or reagent transfer steps involved. It can be readily automated on HTS liquid handling systems.
Information de livraison: Kit includes assay buffer (20 ml), SOD enzyme (120 µl), xanthine (600 µl), diluent (20 ml), XO enzyme (120 µl) and WST-1 (600 µl).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité