Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Estradiol ELISA kit

Fournisseur: Abnova

KA4007
ABNOKA4007EA 356 EUR InStock
ABNOKA4007
Estradiol ELISA kit
Tests Tests ELISA
The estradiol ELISA kit is a colorimetric, solid-phase enzyme immunoassay for the quantitative detection of estradiol in plasma and serum.

  • Calibration range: 0,1 nmol/l to 20 nmol/l
  • Limit of detection: 0,05 nmol/l
  • Sample volume: 25 µl
  • Absorbance: 450 nm

Information de livraison: Kit contains estradiol EIA strips 96(8×12) wells, calibrator set (0; 0.1; 0.3; 1; 3, 20 nmol/l) each 0,8 ml, control serum, conjugate, substrate solution, washing solution concentrate (21×22 ml), stop solution (11 ml) and plate sealing tape (2 slides).


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité