LOX assay kit (fluorometric)
Fournisseur: Abnova
KA4191
ABNOKA4191EA 499 EUR InStock
ABNOKA4191
LOX assay kit (fluorometric)
Tests Tests enzymatiques
LOX assay kit (fluorometric) is designed for the measurement of LOX.
  • Suitable sample: biological samples
  • Sample volume: 50 µl
  • Calibration range: 0,04 to 4 µg/ml
Information de livraison: The kit includes component A: amplite HRP substrate (light sensitive) (1 vial), component B: assay buffer (50 ml), component C: horseradish peroxidase (50 units) (1 vial), component D: DMSO (200 μl).
Attention: For research use only (RUO). Store the kit at –20 °C and avoid from light.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité