CCP Ab ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6675.1KIT
ABNOKA6675.1KITEA 573 EUR InStock
ABNOKA6675.1KIT
CCP Ab ELISA kit
Tests Tests ELISA
CCP Ab ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for quantitative detection of IgG class autoantibodies against cyclic citrullinated peptides (CCP) in human serum or plasma
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité