PSA (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6695.1KIT
ABNOKA6695.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6695.1KIT
PSA (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
PSA (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of prostate-specific antigen in serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité