Rubella IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6701.1KIT
ABNOKA6701.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6701.1KIT
Rubella IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rubella IgG ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measurement of IgG antibodies to Rubella Virus in human serum and plasma
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité