Estradiol (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6702.1KIT
ABNOKA6702.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6702.1KIT
Estradiol (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Estradiol (Human) ELISA Kit is a competitive enzyme immunoassay for the quantitative measurement of estradiol in serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité