CG (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6709.1KIT
ABNOKA6709.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6709.1KIT
CG (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
CG (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of chorionic gonadotropin in serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité