Aspergillus fumigatus IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6716.1KIT
ABNOKA6716.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6716.1KIT
Aspergillus fumigatus IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Aspergillus fumigatus IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Aspergillus fumigatus in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité