Candida albicans IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6722.1KIT
ABNOKA6722.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6722.1KIT
Candida albicans IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Candida albicans IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Candida albicans in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité