KLH IgG (Rat) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6735.1KIT
ABNOKA6735.1KITEA 1000 EUR InStock
ABNOKA6735.1KIT
KLH IgG (Rat) ELISA kit
Tests Tests ELISA
KLH IgG (Rat) ELISA Kit is for the quantitative measurement of rat anti-KLH IgG in serum or plasma samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité