KLH IgG (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6737.1KIT
ABNOKA6737.1KITEA 1140 EUR InStock
ABNOKA6737.1KIT
KLH IgG (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
KLH IgG (Human) ELISA Kit is for the quantitative measurement of human anti-KLH IgG in serum, plasma and other fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité