The TNP (Mouse) IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6743.1KIT
ABNOKA6743.1KITEA 1000 EUR InStock
ABNOKA6743.1KIT
The TNP (Mouse) IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
The TNP (Mouse) IgG ELISA Kit is based on a solid phase enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). The assay uses TNP-BSA as the capture antigen (coated on the microtiter wells) and (HRP) conjugated anti-mouse IgG antibodies for detection.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité