IgG2a (Rat) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6759.1KIT
ABNOKA6759.1KITEA 1000 EUR InStock
ABNOKA6759.1KIT
IgG2a (Rat) ELISA kit
Tests Tests ELISA
IgG2a (Rat) ELISA Kit is for the quantitative measurement of rat IgG2a in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité