IgG (Sheep) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6765.1KIT
ABNOKA6765.1KITEA 1000 EUR InStock
ABNOKA6765.1KIT
IgG (Sheep) ELISA kit
Tests Tests ELISA
IgG (Sheep) ELISA Kit is for the quantitative measurement of sheep IgG in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité