IgM (Sheep) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6766.1KIT
ABNOKA6766.1KITEA 791 EUR InStock
ABNOKA6766.1KIT
IgM (Sheep) ELISA kit
Tests Tests ELISA
IgM (Sheep) ELISA Kit is for the quantitative measurement of sheep IgM in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité