Cetuximab (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6822.1KIT
ABNOKA6822.1KITEA 1330 EUR InStock
ABNOKA6822.1KIT
Cetuximab (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Cetuximab (Human) Elisa Kit (Quantitative) is a quantitative determination of free Cetuximab in serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité