Scl-70 IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6888.1KIT
ABNOKA6888.1KITEA 503 EUR InStock
ABNOKA6888.1KIT
Scl-70 IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Scl-70 IgG ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of IgG antibodies to Scl-70.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité