Human Enterovirus 71 Antigen ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6890.1KIT
ABNOKA6890.1KITEA 503 EUR InStock
ABNOKA6890.1KIT
Human Enterovirus 71 Antigen ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human Enterovirus 71 Antigen ELISA Kit is an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the qualitative detection of Human Enterovirus 71 Antigen in serum, plasma, cell culture supernates, cell lysates, tissue homogenates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité