Treponema pallidum IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6891.1KIT
ABNOKA6891.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6891.1KIT
Treponema pallidum IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Treponema pallidum IgG ELISA Kit is used for the qualitative and semiquantitative detection of IgG antibody to Treponema pallidum in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité