Methoxy-PEG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6893.1KIT
ABNOKA6893.1KITEA 1140 EUR InStock
ABNOKA6893.1KIT
Methoxy-PEG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Methoxy-PEG ELISA Kit is a sandwich-type ELISA and use two different monoclonal antibodies. The capture antibody recognizes the polyoxyethylene backbone. The other is specific for the terminal methoxy group of mPEGs and mPEGylated proteins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité