Rat Anti-PEG IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6897.1KIT
ABNOKA6897.1KITEA 1140 EUR InStock
ABNOKA6897.1KIT
Rat Anti-PEG IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
Rat Anti-PEG IgM ELISA Kit can be used for detection of anti-PEG IgM in rat serum, plasma and tissue fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité