Monkey Anti-PEG IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6898.1KIT
ABNOKA6898.1KITEA 1140 EUR InStock
ABNOKA6898.1KIT
Monkey Anti-PEG IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Monkey Anti-PEG IgG ELISA kit can be used for detection of anti-PEG IgG in monkey serum, plasma and tissue fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité