Monkey Anti-PEG IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6899.1KIT
ABNOKA6899.1KITEA 1140 EUR InStock
ABNOKA6899.1KIT
Monkey Anti-PEG IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
Monkey Anti-PEG IgM ELISA kit can be used for detection of anti-PEG IgM in monkey serum, plasma and tissue fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité