Anti-APMAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H2]
Fournisseur: Abnova
MAB0037-M07
ABNOMAB0037-M07EA 409 EUR InStock
ABNOMAB0037-M07
Anti-APMAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against adiponectin.
Type: Primary
Antigen: APMAP
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité