Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5-54-F6]

Fournisseur: Abnova
MAB11490
ABNOMAB11490EA 523 EUR InStock
ABNOMAB11490
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5-54-F6]
Anticorps
mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of CD5.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0.5-1 ?g/million cells; Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml for 30 min at RT; Immunoprecipitation: 0.5-1 ?g/500 ?g protein; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CD5-54-F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité