Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM587]
Fournisseur: Abnova
MAB12020
ABNOMAB12020EA 523 EUR InStock
ABNOMAB12020
Anti-CCND1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM587]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant CCND1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CCND1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM587
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité