Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM534]
Fournisseur: Abnova
MAB12078
ABNOMAB12078EA 523 EUR InStock
ABNOMAB12078
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM534]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against Tacstd1.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 0.5-1 ?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: EPCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM534
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité