Anti-NCAM1/795 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NCAM1/795]
Fournisseur: Abnova
MAB13381
ABNOMAB13381EA 523 EUR InStock
ABNOMAB13381
Anti-NCAM1/795 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NCAM1/795]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human NCAM1.
Type: Primary
Antigen: NCAM1/795
Clonality: Monoclonal
Clone: NCAM1/795
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité