Anti-SPN39 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPN/839]
Fournisseur: Abnova
MAB13434
ABNOMAB13434EA 523 EUR InStock
ABNOMAB13434
Anti-SPN39 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPN/839]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human SPN.
Type: Primary
Antigen: SPN39
Clonality: Monoclonal
Clone: SPN/839
Conjugation:
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité