Anti-SPN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 84-3C1]
Fournisseur: Abnova
MAB13435
ABNOMAB13435EA 523 EUR InStock
ABNOMAB13435
Anti-SPN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 84-3C1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human SPN.
Type: Primary
Antigen: SPN1
Clonality: Monoclonal
Clone: 84-3C1
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité