Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M118]

Fournisseur: Abnova
MAB1369
ABNOMAB1369EA 523 EUR InStock
ABNOMAB1369
Anti-CTNNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M118]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant CTNNB1.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Immunocytochemistry: 1:250; Immunoprecipitation: 5-10 ?l; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: M118
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité