Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PLCG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M156]

Fournisseur: Abnova
MAB1377
ABNOMAB1377EA 523 EUR InStock
ABNOMAB1377
Anti-PLCG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M156]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of PLCG1.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Immunocytochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 1-5 ?l; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PLCG1
Clonality: Monoclonal
Clone: M156
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité