Anti-PECAM15 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TP1/15]
Fournisseur: Abnova
MAB13870
ABNOMAB13870EA 518 EUR InStock
ABNOMAB13870
Anti-PECAM15 Mouse Monoclonal Antibody (PE) [clone: TP1/15]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human PECAM1.
Type: Primary
Antigen: PECAM15
Clonality: Monoclonal
Clone: TP1/15
Conjugation: PE
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité