Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Fournisseur: Abnova
MAB14319
ABNOMAB14319EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14319
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against native human KRT8.
Type: Primary
Antigen: KRT8
Clonality: Monoclonal
Clone: C-43
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité