Anti-CDC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-6]
Fournisseur: Abnova
MAB1437
ABNOMAB1437EA 523 EUR InStock
ABNOMAB1437
Anti-CDC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-6]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant CDC6.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CDC6
Clonality: Monoclonal
Clone: IMD-6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité