Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: P/T1]
Fournisseur: Abnova
MAB14448
ABNOMAB14448EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14448
Anti-TGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: P/T1]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human TGFA.
Type: Primary
Antigen: TGFA
Clonality: Monoclonal
Clone: P/T1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité