Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NX2.1/690]
Fournisseur: Abnova
MAB14451
ABNOMAB14451EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14451
Anti-NKX2-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NX2.1/690]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human NKX2-1.
Type: Primary
Antigen: NKX2-1
Clonality: Monoclonal
Clone: NX2.1/690
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité