Anti-CLTA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CLC/1421]
Fournisseur: Abnova
MAB14481
ABNOMAB14481EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14481
Anti-CLTA Mouse Monoclonal Antibody [clone: CLC/1421]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human CLTA/CLTB.
Type: Primary
Antigen: CLTA
Clonality: Monoclonal
Clone: CLC/1421
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité