Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31G7 + GFR1195]
Fournisseur: Abnova
MAB14509
ABNOMAB14509EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14509
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31G7 + GFR1195]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against human EGFR.
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: 31G7 + GFR1195
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité