Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody [clone: ENG/1326]
Fournisseur: Abnova
MAB14512
ABNOMAB14512EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14512
Anti-ENG Mouse Monoclonal Antibody [clone: ENG/1326]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human ENG.
Type: Primary
Antigen: ENG
Clonality: Monoclonal
Clone: ENG/1326
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité