Anti-GJB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]
Fournisseur: Abnova
MAB14546
ABNOMAB14546EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14546
Anti-GJB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GJB1/1753]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human GJB1.
Type: Primary
Antigen: GJB1
Clonality: Monoclonal
Clone: GJB1/1753
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité