Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VEGI/1283]
Fournisseur: Abnova
MAB14902
ABNOMAB14902EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14902
Anti-TNFSF15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: VEGI/1283]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human TNFSF15.
Type: Primary
Antigen: TNFSF15
Clonality: Monoclonal
Clone: VEGI/1283
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité