Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ighg1 Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: RM106]

Fournisseur: Abnova
MAB14935
ABNOMAB14935EA 518 EUR InStock
ABNOMAB14935
Anti-Ighg1 Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: RM106]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody raised against native mouse IgG1.

Type: Primary
Antigen: Ighg1
Clonality: Monoclonal
Clone: RM106
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité