Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF/1767]
Fournisseur: Abnova
MAB15039
ABNOMAB15039EA 518 EUR InStock
ABNOMAB15039
Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF/1767]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant human VWF.
Type: Primary
Antigen: VWF
Clonality: Monoclonal
Clone: VWF/1767
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité