Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H2AFX Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RM224]

Fournisseur: Abnova
MAB15111
ABNOMAB15111EA 648 EUR InStock
ABNOMAB15111
Anti-H2AFX Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RM224]
Anticorps
Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human histone H2AX (S139).

Type: Primary
Antigen: H2AFX
Clonality: Monoclonal
Clone: RM224
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité