Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 1D3]

Fournisseur: Abnova
MAB15293
ABNOMAB15293EA 402 EUR InStock
ABNOMAB15293
Anti-CD19 Rat Monoclonal Antibody (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)) [clone: 1D3]
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against mouse Cd19.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D3
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité